Przejdź do
RAB0347
Phospho-Mek (pSer217 / 221) and pan-Mek ELISA Kit
for detection of phospho-mek (pSer217 / 221) and pan-mek in human, mouse or rat cell and tissue lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MAP2K1(5604)
Input:
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Species reactivity:
rat, human, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
The Phospho-Mek1 (pSer217 / 221) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Mek (pThr202) synthetic phosphopeptide, Recombinant ERK1
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0011RAB0355RAB0168
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0347-1KT04061835548750