Przejdź do
RAB0165
Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1068) in cell and tissue lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0167RAB0163RAB0166
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
input
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0165-1KT04061834960317