Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł 828,75 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-521-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2222155
828,75 zł
Cena katalogowa975,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Rhein,
Quality Segment
mp
≥300 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
InChI key
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Application
Rhein has been used:
- as a potassium simplex optimization medium with amino acids (KSOMaa) to induce degeneration in embryos to study its effect on the intracellular and extracellular micro-RNA (miRNA) signature[1]
- as a fat mass and obesity-associated protein (FTO) inhibitor to study its role in motile ciliogenesis in an m6A-dependent manner in Xenopus embryos[2]
- as an FTO inhibitor to infer its antiviral action in relation with the SARS-associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhein
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?