Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23461C
Feature:
Holds 96 x 0.2 mL tubes
Material:
polypropylene
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23461C
technique(s)
PCR: suitable
size
127x99x30 mm
color
blue
General description
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Application
Securely holds and stores PRC samples
Features and Benefits
- Removable hinged lid gives easy access to tubes and simplifies cleaning
- Holds 0.2 mLindividual tubes or strips for maximum convenience
- Identification nunbers and letters are imprinted to ensure durability
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23461A |
| feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature autoclavable, Holds 96 x 0.2 mL tubes |
| color blue | color natural | color green | color assorted colors |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| size 127x99x30 mm | size 127x99x30 mm | size 127x99x30 mm | size 127x99x30 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCR 96 Well rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R7151-5EA | 04061832760223 |