Przejdź do
R6016
Unwire full racks, polyketone
Holds 72 x 13-mm tubes, white
Synonim(y):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0013, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0013
Feature:
Holds 72 x 13-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0013
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
white
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7266R7891R8516
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0013
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0213
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0313
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0413
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
white
color
yellow
color
blue
color
green
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R6016-1EA04061832614854