Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2740,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, rat, bovine
technique(s)
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples, western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... RHO(6010) | Gene Information human ... RHO(6010) | Gene Information human ... RHO(6010) | Gene Information human ... GRK1(6011) |
| clone 1D4, monoclonal | clone RET-P1, monoclonal | clone 4D2, monoclonal | clone G8, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, rat, bovine | species reactivity goldfish, mouse, tiger salamander, rat, amphibian, quail, dove, duck, rabbit, bovine, human, turtle | species reactivity rat, human, fish | species reactivity rat, bovine, chicken, human, mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R5403-100UL | 04061837724206 |