Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
concentration
~0.5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
storage temp.
−20°C
Application
In vitro transcription with T7 RNA polymerase produces transcripts 100, 200, 300, 400, 600, 800 and 1,000 bases long. The transcripts can be labeled by including biotinylated, radioactive, or other labeled rNTP′s in the reaction. The markers are useful for RNase protection assays or for electrophoresis of low molecular weight RNA fragments.
Other Notes
A mixture of seven linearized plasmids for use as templates for RNA markers.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?