Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł 1134,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6080,00 zł 4256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Storage temp.:
2-8°C
1134,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Ribonucleic acid (RNA) from torula yeast may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as ribonuclease-A, ribonuclease T1 (RNAase) and bougainvillea xbuttiana antiviral protein 1 (BBAP1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleic acid diethylaminoethanol salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?