Przejdź do
R3255
13-cis-Retinoic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Isotretinoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
225-296-0
MDL number:
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to yellow-orange
mp
172-175 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Gene Information
Application
13-cis-Retinoic acid has been used:
  • as a component of fresh media for LA-N-5 differentiation
  • to treat medulloblastoma cells for cell differentiation
  • to treat spheroids for generating time-lapse videos
  • to examine its head- deforming activity under light and dark conditions in Xenopus laevis
Biochem/physiol Actions
13-cis-Retinoic acid (RA) has anti-inflammatory and anti-tumor action. The action of RA is mediated through RAR-β and RAR-α receptors. RA attenuates iNOS expression and activity in cytokine-stimulated murine mesangial cells. It induces mitochondrial membrane permeability transition, observed as swelling and as a decrease in membrane potential, and stimulates the release of cytochrome c implicating mechanisms through the apoptosis pathway. These activities are reversed by EGTA and cyclosporin A. RA also increases MMP-1 protein expression partially via increased transcription.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R3255-100MG04061836694999
R3255-500MG04061833275986
R3255-250MG04061836695002