Przejdź do
R3030
Risperidone
≥98% (HPLC), powder, antipsychotic
Synonim(y):
R 64,766
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
2371,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Risperidone, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI key
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Risperidone is a benzisoxazole derivative. It functions as an antagonist for dopamine D2, histamine H1 and α1 and α2 adrenergic receptors. Risperidone is used to treat schizophrenia, bipolar disorder and autism.
Application
Risperidone has been used:
  • to study its effects on bone formation and differentiation
  • to investigate the relationship between risperidone (RIS) dosages and RIS plasma levels in autism spectrum disorder (ASD) pediatric patients
  • to reverse induced schizophrenia-like behavior in mice
Biochem/physiol Actions
Risperidone is an antipsychotic; serotonin-dopamine antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1604654R1000600PHR1631
Risperidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604654
Risperidone
Risperidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R1000600
Risperidone
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Risperidone
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R3030-10MG04061836694852
R3030-50MG04061836694869