Przejdź do
R2530
Ropinirole hydrochloride
≥98% (HPLC), D2 and D3 dopamine receptor agonist, powder
Synonim(y):
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride, SKF 101468 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.84
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ropinirole hydrochloride, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
InChI key
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Ropinirole hydrochloride is effectively used to treat early and late Parkinson′s disease.
An agonist at the D2 and D3 dopamine receptor subtypes, binding with higher affinity to D3 than to D2 or D4. It has negligible effect on D1-receptors. It has medium in vitro affinity to opioid receptors. Ropinirole is said to have virtually no affinity to 5-HT1, 5-HT2, benzodiazepine, GABA, muscarinic, α1-, α2-, and β-adrenoreceptors. Used as antiparkinsonian drug.
Selective D2 dopamine receptor agonist, antiparkinsonian
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1605205Y0001773Y0001775
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ropinirole hydrochloride
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R2530-100MG04061832072425
R2530-25MG04061832072432