Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł 2091,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2091,00 zł
Cena katalogowa2460,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
(Contains two disulfide-linked subunits: A chain ~2.8 kDa B chain ~3.3 kDa)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
endotoxin tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RLN1(6013)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt (Contains two disulfide-linked subunits: A chain ~2.8 kDa B chain ~3.3 kDa) | mol wt 6.0 kDa | mol wt 5.5 kDa | mol wt 127.5 kDa (The protein migrates as a 140 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R2156-25UG | 04061833235256 |