Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat skeletal muscle (normal limb)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Skeletal muscle
Relevant disease(s):
muscular dystrophy
biological source
rat skeletal muscle (normal limb)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 42
morphology
Skeletal muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
muscular dystrophy
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni szkieletowych szczura (RSkMC) stanowią przydatny system do badania wielu aspektów funkcjonowania mięśni i chorób oraz mogą służyć jako pośredni model chorób ludzkich. Komórki mięśni szkieletowych odgrywają również istotną rolę w metabolizmie glukozy i cukrzycy.
Komórki mięśni szkieletowych szczura (RSkMC) stanowią przydatny system do badania wielu aspektów funkcjonowania mięśni i chorób oraz mogą służyć jako pośredni model chorób ludzkich. Komórki mięśni szkieletowych odgrywają również istotną rolę w metabolizmie glukozy i cukrzycy.
Application
metabolizm lipidów i glukozy, ćwiczenia, działanie insuliny, sygnalizacja komórkowa
Biochem/physiol Actions
Mięśnie
Preparation Note
- 1. pasaż, >500 000 komórek w podłożu rat Skeletal Muscle Cell Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z RSkMC Culture Protocol.
Other Notes
Rat Skeletal Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R150-05A | 04061836694371 |