Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N4O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
form
solid
color
yellow
solubility
0.1 M HCl: 16 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, methanol: 6 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[O-][N+](=O)c1ccc2nc(ccc2c1)N3CCNCC3
InChI
1S/C13H14N4O2.C4H4O4/c18-17(19)11-2-3-12-10(9-11)1-4-13(15-12)16-7-5-14-6-8-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,9,14H,5-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
LXOHMGALVZOYRF-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective serotonin transport blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Q109-100MG | 04061832084404 |