Przejdź do
PZ0102
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Produkt PZ0102 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
gray
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
InChI key
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-93129 is a potent and selective 5-HT1B agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PZ0102-25MG04061832083827
PZ0102-5MG04061832083834