Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
Nazwa produktu
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000-1:5,000
accession no.
NP_000480.2
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ATRX(546)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information rabbit ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) | Gene Information human ... ATRX(546) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PLA0163-100UL | 04061837722707 |