Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥45%
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
mp
250-260 °C (lit.)
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
suitability
suitable for nucleic acid staining
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Application
- in the purification of quiescent and cycling hematopoietic stem cells and staining of bone marrow cells (HSCs)
- as a component of the polychlorinated biphenyls (PCBS) solution for staining mammary gland side population cells (MG-SPs)
- staining of CD34+ cells
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for nucleic acid staining | suitability - | suitability suitable for microscopy | suitability - |
| technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form powder | form powder or crystals | form - | form powder |
| solubility water: 10 mg/mL, dark red | solubility - | solubility water: 0.01 g/10 mL, red | solubility water: 1 mg/mL |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyronin Y
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P9172-5G | 04061834402589 |
| P9172-1G | 04061834402572 |