Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2OS/c1-2-9-10(14)13(11(15)12-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
InChI key
HIDHIQVHRMAIHA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?