Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł 2133,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
15F11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 85 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, canine, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using cultured cells, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells, microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using cultured MDBK cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JUP(3728)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... JUP(3728) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... JUP(3728) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity bovine, canine, human | species reactivity chicken, bovine, human, canine | species reactivity human, chicken, canine, bovine | species reactivity human, mouse |
| clone 15F11, monoclonal | clone 15B8, monoclonal | clone 6F9, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8087-.2ML | 04061837873546 |
| P8087-100UL | 04061837873553 |