Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1010
Volume:
10 mL
Material:
plastic , silicone
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1010
volume
10 mL
color
green
compatibility
for use with pipettes up to 10 mL
General description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1010 | manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1025 | manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1002 | manufacturer/tradename Corning 4010 |
| material plastic , silicone | material plastic , silicone | material plastic , silicone | material polystyrene |
| volume 10 mL | volume 25 mL | volume 2 mL | volume - |
| color green | color red | color blue | color yellow color-coded stripe |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 1000, bag of 50 |
| compatibility for use with pipettes up to 10 mL | compatibility for pipettes up to 25 mL | compatibility for use with pipettes up to 2 mL | compatibility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump™ II
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7924-1EA | 04061835381289 |