Przejdź do
P7859
Potter-Elvehjem PTFE pestle and glass tube
working volume 8 mL
Synonim(y):
886000-0022, PTFE Pestle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
tube Overall L × O.D.
150 mm × 19 mm
working volume
8 mL
General description
All glass construction but with a PTFE pestle and an unground tube. Rounded shape on the lower portion of the pestle. Sample is progressively ground smaller in the rounded section. Homogenate is produced as the sample is forced through the cylindrical section. Recommend for use with softer tissues.
Clearance between pestle and tube is 0.004 in. to 0.006 in.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Sizes 21 to 24 have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the homogenate into the cylindrical portion of the tube
  • With PTFE pestle for application with softer tissues
  • Ungrounded tube
  • Replacement components are available and completely interchangeable
  • Clearance between pestles and tubes is 0.004 " to 0.006 "
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7734BAF650000005P7984
material
glass
material
glass
material
-
material
glass
tube Overall L × O.D.
150 mm × 19 mm
tube Overall L × O.D.
115 mm × 12 mm
tube Overall L × O.D.
-
tube Overall L × O.D.
220 mm × 32 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea (Individually Packed)
packaging
pack of 1 ea
working volume
8 mL
working volume
3 mL
working volume
-
working volume
45 mL
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
-
feature
autoclavable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7859-1EA04061833452707