Przejdź do
P7275
Pyrophosphate reagent
spectrophotometric assay
Synonim(y):
Pyrophosphate detection reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
usage
 vial sufficient for ≤4 assays
storage temp.
−20°C
Application
The product has been used for the measurement of pyrophosphate content of plant tissues.[1] It has also been used as a rapid, routine check of pyrophosphate content by monitoring NADH oxidation in Solanum tuberosum tuber extracts.[2]
Biochem/physiol Actions
Two moles of NADH are oxidized to NAD+ per mole of pyrophosphate consumed. The reaction is monitored spectrophotometrically at 340 nm.
The reagent can be used to detect 10-100 nmoles of pyrophosphate.
The pyrophosphate detection kit couples the production of pyrophosphate to the consumption of NADH[3].
Packaging
A technical bulletin is included.
Preparation Note
Dissolve the contents of one vial of Pyrophosphate Reagent in 4.0 mL of water.
Analysis Note
A coupled enzyme system containing fructose-6-phosphate kinase (pyrophosphate-dependent), aldolase, triosephosphate isomerase, and α-glycerophosphate dehydrogenase.
Other Notes
ComponentConcentration
Imidazole × HCl, pH 7.4 45 mM
Citrate 5 mM
EDTA 0.10 mM
Mg2+, Mn2+, Co2+ 2 mM, 0.2 mM, 0.02 mM
β-NADH 0.8 mM
F-6-P 12 mM
Bovine Serum Albumin 5 mg/mL
Sugar Stabilizer 5 mg/mL
PPi-PFK 0.5 units/mL
Aldolase 7.5 units/mL
GDH 5 units/mL
TPI 50 units/mL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221368PHR2205I1643
form
powder
form
crystals or chunks
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
usage
 vial sufficient for ≤4 assays
usage
-
usage
-
usage
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Erick Strauss et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48205-48209 (2002-10-10)
Pantothenic acid (vitamin B(5)) is the natural precursor of coenzyme A (CoA), an essential cofactor in all organisms. The pantothenic acid antimetabolite N-pentylpantothenamide inhibits the growth of Escherichia coli with a minimum inhibitory concentration of 2 microm. In this study
A continuous spectrophotometric assay for argininosuccinate synthetase based on pyrophosphate formation.
W E O'Brien
Analytical biochemistry, 76(2), 423-430 (1976-12-01)
William Swinehart et al.
RNA (New York, N.Y.), 26(9), 1094-1103 (2020-05-10)
N6-threonylcarbamoyl adenosine (t6A) is a nucleoside modification found in all kingdoms of life at position 37 of tRNAs decoding ANN codons, which functions in part to restrict translation initiation to AUG and suppress frameshifting at tandem ANN codons. In Bacteria
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7275-1VL04061834394549
P7275-10VL04061838079497