Przejdź do
P6990
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4-diphosphate sodium salt
≥98%, solid
Synonim(y):
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, 1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4-diphosphate sodium salt, Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, Phosphatidylinositol-3,4-diphosphate C-16 sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81O19P3 · xNa+
Masa cząsteczkowa:
970.99 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality level:
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
InChI key
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
Biochem/physiol Actions
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Preparation Note
The product is soluble in aqueous detergent solutions. It forms a clear solution at 8 mg/ml in 50 mM HEPES buffer, pH 7.0, containing 5 mM EDTA and 16 mg/ml sodium deoxycholate. It is also soluble in a 3:2:1 mixture of chloroform:methanol:water at 10 mg/ml and will form an opaque suspension at 1 mg/ml in phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.2. Aqueous solutions remain active for less than 24 hours.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6990-100UG04061833631386