Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 120 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6620,00 zł
material
natural polypropylene , polypropylene , round bottom natural polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, pinchbar design
packaging
case of 120 ea (internal packs of 20)
manufacturer/tradename
Nunc 264573
plate L × W
128 mm × 86 mm
size
384 wells
well maximum volume
100 μm
working volume
100 μL
binding type
non-treated surface
General description
- Low cross talk
- Highly reflective surface
- With low capillary action
Features and Benefits
- Low-binding surface
- Round bottom wells for optimal sample recovery
- Rounded square wells minimize wicking (capillary action)
- Resistant to many solvents used in storage and combinatorial chemistry
- Certified RNase/DNase-free
- Working volume range: 10-100 μl/well
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface |
| feature lid: no, pinchbar design | feature lid | feature lid: no | feature lid: no |
| manufacturer/tradename Nunc 264573 | manufacturer/tradename Nunc 242757 | manufacturer/tradename Nunc 262160 | manufacturer/tradename Nunc 262260 |
| material natural polypropylene , round bottom natural polypropylene wells | material flat bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material black polystyrene , flat bottom black wells |
| size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells |
| well maximum volume 100 μm | well maximum volume 120 μm | well maximum volume - | well maximum volume 100 μm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P6616-1CS | 04061826746721 |