Przejdź do
P6412
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥99%
Synonim(y):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl sodium salt, DMPG, DMPG-Na, PG(14:0/14:0), Tetradecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H66O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
688.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
900,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChI key
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
General description
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt (DMPG) is a 14C atoms containing anionic saturated phospholipid. It is predominantly present in the gram-positive bacterial membranes and comprises two chains. To mimic bacterial membranes, DMPG is combined with zwitterionic phospholipids. At low salt, DMPG forms leaky vesicles in gel and fluid phases. It displays gel−fluid transition at high salt. DMPG is used as a model system for peptide−lipid interaction studies and in temperature based membrane structural studies.
Application
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt has been used as an internal standard in reverse phase high performance liquid chromatography(RP-HPLC). It has also been used as a component of foam films (FFs) for diffusion studies.
Prototype for the preparation of liposomes with negatively charged hydrophilic head groups. Phase transitions, close-packing ratios, and ion permeability are all strongly affected by the presence of a stoichiometric amount (1:2) of divalent cations.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)