Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.01 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3140,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
~90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥5.0 units/mg protein
mol wt
24.072 kDa by amino acid sequence, 28 kDa by SDS-PAGE
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥5.0 units/mg protein | specific activity 0.5 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity 50-150 units/mg protein |
| assay ~90% (SDS-PAGE) | assay ≥93% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| form lyophilized powder | form solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| mol wt 24.072 kDa by amino acid sequence, 28 kDa by SDS-PAGE | mol wt 37 kDa by SDS-PAGE | mol wt 21 kDa by gel filtration, 33 kDa by SDS-PAGE | mol wt 29.5 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?