Przejdź do
P6186
Thidiazuron
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, TDZ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-356-7
Beilstein/REAXYS Number:
1078092
MDL number:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
InChI key
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Thidiazuron has been used:
  • as a component of the proliferation medium to test its effect on the proliferation of embryo-like structures obtained from the post-culture of shoot tips
  • as a growth regulator in Murashige and Skoog (MS) media to culture the nodal segments of Hyssopus officinalis L. seedlings
  • as a cytokinin in induction media to experiment with the hormonal composition
Biochem/physiol Actions
Thidiazuron (TDZ) is a plant growth regulator and a synthetic diphenylurea cytokinin used in micropropagations to supplement media such as Murashige and Skoog medium. TDZ promotes plant organogenesis (shoot regeneration) and plant regeneration. Thidiazuron (TDZ) enables the production of virus-free stock plants, speeds up breeding, and provides new genotypes for the market. It is also used as a phenylurea herbicide for controlling weeds in agricultural and nonagricultural practices. Thidiazuron acts as a pesticide by inhibiting photosystem II.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z0876C1794D5417
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thidiazuron
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)