Przejdź do
P5806
Pasteurella multocida toxin
lyophilized powder
Synonim(y):
PMT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of 50 μg toxin (Also contains 10 mM Tris, 0.1 M NaCl, and 0.1% sucrose, pH 8.3.)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Pasteurella multocida toxin (PMT) is a bacterial protein toxin produced by few P. multocida serotype A and D strains. It acts as an effective mitogen in numerous cell types in vitro. PMT inhibits osteoblast differentiation by activating the Rho/Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (Rho/ROCK) pathway. Infections of PMT cause atrophic rhinitis in pigs and by local dermatonecrosis, respiratory disease in cattle and rabbits. PMT is also a pathogenic agent of dermatonecrosis and bacteremia in humans.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the G Proteins (Heterotrimeric) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2720P9625P148
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 50 μg toxin (Also contains 10 mM Tris, 0.1 M NaCl, and 0.1% sucrose, pH 8.3.)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5806-1VL04061832941332