Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł 1708,50 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
PSR-45, monoclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA, microarray: suitable, western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone PSR-45, monoclonal | clone PSR-45, monoclonal | clone PTR-8, monoclonal | clone pT-154, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5747-25UL | 04061838454065 |
| P5747-100UL | 04061838032461 |
| P5747-200UL | 04061834392323 |