This product is not tested for potency on a lot-to-lot basis. However, historical information reports potencies ranging from 710-740 mcg/mg.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5Na2O4P
Masa cząsteczkowa:
182.02
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-409-2
Beilstein/REAXYS Number:
4604425
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
InChI key
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
Application
Phosphomycin, also known as Fosfomycin, is an antibiotic produced by Streptomyces fradiae. It is used to treat uncomplicated urinary tract infections. It is used for susceptibility studies of Klebsiella pneumoniae[1] and to study in vitro susceptibility testing procedures for fosfomycin tromethamine[2].
Biochem/physiol Actions
Antibiotic that concentrates in kidney and bladder; reduces nephrotoxicity and ototoxicity of platinum-containing anti-tumor agents. Fosfomycin is a phosphoenolpyruvate analog that irreversibly inhibits UDP-GlcNAc enolpyruvyl tranferase (MurA), an enzyme involved in bacterial cell wall biosynthesis. As a result, the production of N-acetylmuramic acid, an essential element of the peptidoglycan cell wall, is inhibited.
Other Notes
1g,5g,50g
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I want to know the potency of fosfomycin P5396-1G please tell the potency of this product