This product has a phosphate group at the 5' end. No information is available regarding the ability of this product to be sensed by cellular RNA sensors.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 877,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4903-10MG | 04061834375371 |
| P4903-100MG | 04061833275832 |
| P4903-25MG | 04061833275849 |
-
What structure is on the 5' end of this RNA (5' monophosphate?) and is this known to be sensed by any cellular RNA sensors?
1 answer-
Helpful?
-
-
What would be the ideal buffer to dissolve the poly(C) in for ideal long-term storage?
1 answer-
The solubility of this product is tested in water at approximately 20 mg/mL. The solubility has not been tested in a buffer solution. However, the Polyuridylic acid potassium salt, P9528, offers a datasheet that notes the material may not be completely soluble in Tris buffer at 1 mg/mL.
Helpful?
-
-
What is the size range? How many nucleotides per molecule?
1 answer-
Unfortunately, the particle size range and nucleotides number are not tested as per the COA of P4903: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P4903-100MG0000303636.pdf
There is a reference value for degree of polymerization (DP) available to roughly estimate the nucleotides number, which is ~485. The value could vary lot by lot.Helpful?
-