Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C42H83NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3,(H,46,47)/b21-20-
InChI key
ZLPCRCSDGDOSCT-MRCUWXFGSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
W Pohle et al.
Biospectroscopy, 4(4), 267-280 (1998-08-26)
An algorithm for the study of the gradual hydration of phospholipid assemblies by means of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy is presented. A complete series of diacyl phosphatidylcholines (PCs) including all possible analogues with palmitoyl and oleoyl residues, namely DPPC
C Selle et al.
Biospectroscopy, 4(4), 281-294 (1998-08-26)
The gradual hydration of phospholipid films can be effectively probed by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (cf. part I of this series). The hydration-induced changes observed for lipid IR-absorption bands are probably composed of contributions arising from the effects of
M Yoshimoto et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 712(1-2), 59-71 (1998-08-11)
Small unilamellar vesicles (SUVs) composed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine and 1 mol% phosphatidylethanolamine were covalently coupled to chromatographic gel beads. Interactions of liposomal lipid bilayers with several water-soluble proteins, which had been denatured or partially denatured by 0.1-5 M guanidinium hydrochloride (GuHCl)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4142-5MG | 04061832796680 |
| P4142-25MG | 04061832796673 |
| P4142-100MG | 04061832796666 |