Przejdź do
P3982
[Pro34]-Peptide YY
≥95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1156,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C194H294N54O56
Masa cząsteczkowa:
4278.74
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
1156,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
General description
Peptide YY (PYY) is synthesized by L cells in the mucosa of the distal ileum, colon, and rectum. It is mainly expressed by peripheral blood mononuclear cells.[1] Peptide YY is located on human chromosome 17q21.[2]
Biochem/physiol Actions
Peptide YY (PYY) is involved in the modulation of gut motility, food intake and insulin secretion and is associated with obesity and type 2 diabetes. It may possess systemic and paracrine functions.[1] NPY agonist with a preference for the Y1 and Y5 subtypes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1306P4107V3628
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P01282
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... VIP(7432)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TLR ligands and butyrate increase Pyy expression through two distinct but inter-regulated pathways
Larraufie P, et al.
Cellular Microbiology, 19(2), e12648-e12648 (2017)
N D Holliday et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 78(2), 126-133 (2000-03-29)
This investigation describes the relative potencies of four peptide agonists, namely, peptide YY (PYY), [Leu3l,Pro34]PYY (Pro34pYY), neuropeptide Y (NPY), and [Leu31,Pro34]NPY (Pro34NPY), as antisecretory agents in human, rat, and mouse gastrointestinal preparations. The inhibition of agonist responses by the Y1-receptor
K Kawakubo et al.
Brain research, 854(1-2), 30-34 (2000-04-28)
We previously reported that intracisternal (i.c.) injection of peptide YY (PYY) and low doses of thyrotropin-releasing hormone (TRH) or TRH analog, RX 77368, increased the resistance of the gastric mucosa to ethanol injury through vagal pathways in rats. The gastroprotective
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3982-.5MG04061832677644