Przejdź do
P233
PD 168,077 maleate salt
powder
Synonim(y):
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
Selective D4 dopamine receptor agonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5514P9233W108
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P233-50MG04061832083650
P233-10MG04061834362913