Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł | |
| 2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C15H16O2·C3H5ClO·(C2H4O)n·H2O]x
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
flakes
Quality Level
mol wt
15,000-20,000 Da
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer is a polyethylene glycol compound that has been shown to protect the intestinal epithelium against microbial invasion during stress. [1]
Application
Preparation Note
Consists of 2 molecules of polyethylene glycol (mol. wt. 7,000-9,000) joined internally through a homobifunctional aromatic spacer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form flakes | form flakes (or pellets) | form liquid | form chunks |
| mol wt 15,000-20,000 Da | mol wt average Mn ~2,000 | mol wt average Mn ~377 | mol wt average Mn ~1,075 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Shigeru Yamaguchi et al.
Ultrasonics sonochemistry, 18(5), 1197-1204 (2011-01-25)
Sonodynamic therapy is expected to be a novel therapeutic strategy for malignant gliomas. The titanium dioxide (TiO(2)) nanoparticle, a photosensitizer, can be activated by ultrasound. In this study, by using water-dispersed TiO(2) nanoparticles, an in vitro comparison was made between
William N Batts et al.
Virus research, 230, 38-49 (2017-01-16)
A novel virus, rainbow trout orthomyxovirus (RbtOV), was isolated in 1997 and again in 2000 from commercially-reared rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Idaho, USA. The virus grew optimally in the CHSE-214 cell line at 15°C producing a diffuse cytopathic effect;
Shigeru Yamaguchi et al.
Photochemistry and photobiology, 86(4), 964-971 (2010-05-25)
Titanium dioxide (TiO(2)) is thought to be a photocatalytic agent excited by UV light. Our aim was to investigate the photocatalytic antitumor effect of water-dispersed TiO(2) nanoparticles on C6 rat glioma cells and to evaluate the treatment responses by the
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P2263-500G | 04061834362838 |
| P2263-2KG | 04061832865072 |
| P2263-1KG | 04061834362821 |
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
1 answer-
A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).