Przejdź do
P2116
Pirfenidone
≥97% (HPLC), powder, antifibrotic agent
Synonim(y):
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pirfenidone, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes), DMSO: >20 mg/mL
originator
Shionogi
SMILES string
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Pirfenidone (5-methyl-1-phenyl-2-[1H]-pyridone) is a synthetic derivative of pyridine.
Application
Pirfenidone has been used:
  • as a post-operative eye drop in rabbits to analyse its antifibrotic effect to improve glaucoma filtration surgery
  • as an anti-scarring agent to examine whether it affects the foreign body reaction after glaucoma drainage device (GDD) implantation in a rabbit
  • to test its antifibrotic potential in primary cultures of human orbital fibroblasts (hOFs)
  • as tumor necrosis factor (TNFα) inhibitor to study its effect in hypoxia
Biochem/physiol Actions
Pirfenidone is used to treat idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). It helps to decrease the weakening of lung function decline and ameliorate progression-free survival. Pirfenidone can repress the multiplication and contraction of collagen of human tenon′s fibroblasts.
Inhibits collagen production and fibroblast proliferation.
Pirfenidone inhibits collagen production and fibroblast proliferation. It has shown antifibrotic and anti-inflammatory properties in variety of animal models of pulmonary fibrosis, and in clinical trials.
Features and Benefits
This compound was developed by Shionogi. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001769L1920N0915
Pirfenidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001769
Pirfenidone
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes), DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Shionogi
originator
-
originator
Eli Lilly
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirfenidone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are storage conditions after receipt? I am unable to find in the website.
    1 answer
    1. According to Section 7 of the SDS, the item should be stored at room temp.