Przejdź do
P207
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(S)-N-[4-[[3-[(3-Aminopropyl)amino]propyl]amino]butyl]-4-hydroxy-α-[(1-oxobutyl)amino]benzenepropanamide tris(trifluoroacetate) salt, PhTX-433 tris(trifluoroacetate) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H41N5O3 · 3C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
777.67
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3C2HF3O2/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-4-3-13-25-15-6-16-26-14-5-12-24;3*3-2(4,5)1(6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
InChI key
UROZAUWUTBOQNV-YDULTXHLSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
mouse ... GRIN1(14810)
rat ... GRIN1(24408)
Biochem/physiol Actions
Philanthotoxin 433 is a polyamine-containing toxin, which blocks NMDA-gated ion channels; originally isolated from the venom of the wasp Philanthus triangulum.
Preparation Note
Addition of 1 mL of solvent to vial yields a 1 mM solution.
Legal Information
Sold under license from Columbia University.
Disclaimer
hygroscopic
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)