Przejdź do
P1588
Placenta Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
PGF, PlGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
powder
Mol wt:
29 kDa
Impurities:
<1.0 EU/μg
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Placenta Growth Factor human, PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
quality
endotoxin tested
mol wt
29 kDa
packaging
pkg of 10 and 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1.0 EU/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Placenta growth factor (PlGF) is expressed in the placenta and somewhat less in the heart, lung and thyroid gland. Placentally expressed PlGF may act as an autocrine on trophoblasts, which express both PlGF and its receptor (VEGFR-1). Since these cells also make VEGF-A, natural heterodimers (PlGF/VEGF-A) have also been detected. Two alternatively spliced isoforms of PlGF have been identified.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 30% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid containing 50 μg bovine serum albumin per 1 μg of cytokine.
Preparation Note
Recombinant human PlGF is lyophilized from a 0.2 micron filtered solution of 30% CH3CN and 0.1% TFA (pH 7.4) containing 50 microg of bovine serum albumin per 1 microg of cytokine.
Reconstitute with sterile PBS containing at least 0.1% HSA or BSA. The rhP/GF concentration should be no less than 10 μg/mL.
Analysis Note
The biological activity is measured by the ability to bind rhFlt-1/Fc in a functional ELISA. Immobilized rhFlt-1/Fc at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind rhP/GF with a linear range at 0.1 - 5 ng/mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1404P3201P4306
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
VEGF-A stymuluje wzrost naczyń krwionośnych poprzez proliferację, migrację i przeżycie komórek śródbłonka podczas rozwoju embrionalnego.
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1588-50UG04061834355830
P1588-10UG04061834355816