Przejdź do
P1252
PTH-leucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-529-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-9(2)8-11-12(16)15(13(17)14-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)
InChI key
FMVWVPAXPVSWER-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)