Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
400 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
concentration
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- JumpStart™ REDTaq® DNA polymerase, an antibody inactivated hot start enzyme, is designed to minimize non-specific amplification while increasing target yield & specificity
- JumpStart Taq DNA polymerase provides superior amplification regardless of template concentration
- REDTaq JumpStart ReadyMix reduces pipetting steps and risk of contamination. The hot start mechanism allows for room temperature set up, making it the ideal for high throughput applications
- Inert red dye allows for easy verification that reagent has been mixed properly
- Other loading dyes are not required. Aliquots may be directly loaded onto an agarose gel after the reaction
Packaging
20RXN is packaged as 1 X 500 μL
100RXN is packaged as 1 X 2.5 mL
800RXN is packaged as 1 X 20 mL
Other Notes
Legal Information
Antibody licensed for in vitro research use under U.S. Patent No. 5,338,671 and 5,587,287, and corresponding patents in other countries.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| input purified DNA | input purified DNA | input - | input purified DNA |
| color red | color red | color colorless | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™ Reaction Mix
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?