Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3240,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PXC-10, monoclonal
mol wt
antigen 68-40 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, rat, human, chicken, hamster
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:500 using a cultured human cell line extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone PXC-10, monoclonal | clone 6F9, monoclonal | clone DCS-6, monoclonal | clone HPC-1, monoclonal |
| Gene Information human ... PXN(5829) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information rat ... Stx1a(116470) |
| species reactivity bovine, rat, human, chicken, hamster | species reactivity human, chicken, canine, bovine | species reactivity rat, mouse, human, monkey | species reactivity rat, bovine, rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1093-.5ML | 04061837721281 |