Merck
P0666
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.49
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-224-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)