Przejdź do
P0543
5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile
synthetic (organic), ≥97%, glucocorticoid receptor antagonist, powder, crystals or chunks
Synonim(y):
Pregnenolone-16α-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
293,25 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
522,75 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder, crystals or chunks
293,25 zł
Cena katalogowa345,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97%
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](C[C@@H](C#N)[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO2/c1-13(24)20-14(12-23)10-19-17-5-4-15-11-16(25)6-8-21(15,2)18(17)7-9-22(19,20)3/h4,14,16-20,25H,5-11H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
VSBHRRMYCDQLJF-ZDNYCOCVSA-N
Application
5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile has been used:
  • in the induction of cytochrome P450
  • as pregnane X receptor (PXR) activator in human liver cell lines.
Biochem/physiol Actions
Pregnenolone-16a-carbonitrile (PCN) is a glucocorticoid receptor antagonist and a PXR (pregnane X receptor) activator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8650P8129H6779
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>199.9 °F - closed cup
flash_point_c
> 93.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0543-250MG04061832851136
P0543-100MG04061834304319
P0543-50MG04061832851143
Questions
  1. What delivery solvent is recommended for IP injection of 5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile into mice?
    1 answer
    1. The lab has not validated the product for use in animal studies. For the injection of 5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile using a vehicle solution, a publication suggests that 5% dimethyl sulfoxide in safflower oil may be effective. This finding was published in the Journal of Nuclear Medicine, July 2020 issue, Volume 61, Issue 7, on pages 1050-1057. The publication, titled "Imaging P-Glycoprotein Induction at the Blood-Brain Barrier of a β-Amyloidosis Mouse Model with 11C-Metoclopramide PET," is indexed with PMID: 31806767.