Przejdź do
O6379
Oxytocin acetate salt hydrate
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), vasopressin receptor partial agonist, powder
Synonim(y):
α-Hypophamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H66N12O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1007.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-048-4
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxytocin acetate salt hydrate, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)
InChI key
XNOPRXBHLZRZKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OXT(5020)
General description
Oxytocin (OXT) is a potent natriuretic hormone encoded by the gene mapped to human chromosome 20p13. It is synthesized along with its carrier protein neurophysin I from its inactive precursor prepro-OXT. OXT gene consists of three exons and two introns, where first exon codes for hormone OXT while other exon codes for neurophysin I.
Application
Oxytocin acetate salt hydrate has been used in cell proliferation assay and is used in experiments to study the effect of oxytocin in the prelimbic (PL) region of the medial prefrontal cortex (mPFC) on anxiety.[1] It is used as a marker in receptor autoradiography to assess nonspecific tissue binding in the periphery of the neonatal mouse.
Biochem/physiol Actions
Oxytocin (OXT) and arginine vasopressin hormone plays a vital role in regulation of water excretion, parturition and lactation. OXT has been implicated in hydromineral homeostasis and vascular and cardiac relaxation. Oxytocin might function as an effective therapeutic for psychiatric diseases, including depression, schizophrenia, anxiety disorders, and autism. OXT has a potential as a marker of autism severity. OXT is an anorexigenic neuropeptide, which is implicated in social cognition and obsessive-compulsive behavior. Plasma oxytocin levels are high in children with Prader-willi syndrome (PWS) compared with unrelated and unaffected siblings. Deficiency of OXT hormone might contribute to pathogenesis of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Stimulates uterine contraction and lactation; increases Na+ excretion; stimulates myometrial GTPase and phospholipase C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O3251O43751491300
Oxytocin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1491300
Oxytocin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... OXT(5020)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Gene Information
human ... OXTR(5021)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O6379-5MG04061834248286
O6379-1MG04061834248262
O6379-25MG04061834248279