Przejdź do
O6001
Octyl-Sepharose CL-4B
Synonim(y):
Octyl–Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
~40 μmol per mL
Quality Segment
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
ether
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
storage temp.
2-8°C
General description
O6001-200ML′s updated product number is GE17-0790-01
Application
Octyl Sepharose is used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. Octyl Sepharose has been used to determine the population of Acinetobacter species in sewage treatment plants.
Physical form
Suspension in 24% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7892GE17-0790-01CL4B200
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
-
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
Agarose
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
-
capacity
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
extent of labeling
~40 μmol per mL
extent of labeling
~40 μmol per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)