Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H70O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.94
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-651-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~99%
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H70O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20H,3-17,19,21-35H2,1-2H3/b20-18-
InChI key
WRPMUZXHQKAAIC-ZZEZOPTASA-N
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M E Stewart et al.
Lipids, 16(5), 355-359 (1981-05-01)
Chromatography of stearyl oleate and cholesteryl oleate on thin layer plates coated with magnesium hydroxide-celite, 1:1, or magnesia-celite, 1:1, showed that magnesium hydroxide had better resolving power for the separation of these wax ester and steryl ester model compounds than
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 51(11), 1269-1287 (2016-10-25)
Wax esters (WE) are one of the predominant lipid types in human meibomian gland secretions (meibum) and account for 40-50 % of total meibum lipids. Recently, we managed to quantify 51 isomeric groups of intact WE in normal human meibum samples
Andrey B Imbs et al.
PloS one, 14(4), e0215759-e0215759 (2019-04-30)
To expand our knowledge of lipid and fatty acid (FA) biosynthesis in marine cnidarians, polar lipidomes of hydrocorals were studied for the first time and then compared with those of soft corals from tropical and boreal regions. The structure and