Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł 2023,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2023,00 zł
Cena katalogowa2380,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
NOS-E1, monoclonal
mol wt
antigen 135 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, mouse, human, bovine
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:3,000 using whole cell extract of cultured bovine lung endothelial cells
isotype
IgA
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
General description
Immunogen
Application
- for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- immunohistochemistry
- immunofluorescence.
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... NOS3(4846) | Gene Information human ... NOS2(4843) | Gene Information human ... NOS1(4842) | Gene Information human ... NOS1(4842) |
| clone NOS-E1, monoclonal | clone NOS-IN, monoclonal | clone NOS-B1, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, mouse, human, bovine | species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, goat, pig, human | species reactivity human, rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N9532-.2ML | 04061834118855 |