Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H69N5O16
Masa cząsteczkowa:
900.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8908-50UG | 04061833385166 |