Przejdź do
N8133
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
NGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
Vipera Lebetina
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
protein 32.5 kDa
Impurities:
<10 EU/vial
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom, NGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
Vipera Lebetina
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
0.2-20 μg/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
protein 32.5 kDa
packaging
pkg of 0.1 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10 EU/vial
color
white to off-white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in sodium acetate buffer.
Preparation Note
Isolated from the snake venom of V. lebetina.
Analysis Note
The biological activity of Nerve Growth Factor (NGF) from Vipera lebetina venom is measured in a cell proliferation assay using PC-12 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5415N2513T5300
biological source
Vipera Lebetina
biological source
human
biological source
rat
biological source
Porcine (Platelets)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 0.1 mg
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 100 μg
packaging
pkg of 0.1 mg
packaging
pkg of 1 μg
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N8133-.1MG04061834118428