Przejdź do
N7756
N-Nitrosodimethylamine
Synonim(y):
Dimethylnitrosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-549-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
description
Bulk package
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
density
1.01 g/mL (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Induces gastric, liver, kidney and lung cancer in mice and rats.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
141.8 °F - closed cup
flash_point_c
61.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-75-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Hanigan et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12630-12639 (2012-10-31)
Activated carbon (AC) has been shown to remove precursors of halogenated disinfection byproducts. Granular and powdered activated carbon (GAC, PAC) were investigated for their potential to adsorb N-nitrosodimethylamine (NDMA) precursors from blends of river water and effluent from a wastewater
Ming-Fen Lee et al.
Food & function, 4(3), 470-475 (2013-01-08)
Curcumin has been extensively studied for its therapeutic effects in a variety of disorders. Fermented soy consumption is associated with a low incidence rate of chronic diseases in many Asian countries. The aim of this study was to investigate the
András P Keszei et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(1), 135-146 (2012-11-30)
Dietary N-nitroso compounds and endogenous nitrosation are important carcinogenic factors, but human evidence of their role is scarce for esophageal cancer and inconsistent for gastric cancer. We studied the relation between risks of esophageal and gastric cancer subtypes and dietary